86837
Tetrabutylammonium benzoate
for electrochemical analysis, ≥99.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for electrochemical analysis
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Forme
crystals
Pf
64-67 °C (lit.)
Solubilité
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
[O-]C(=O)c1ccccc1.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C7H6O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h5-16H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)/q+1;/p-1
Clé InChI
WGYONVRJGWHMKV-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?