The recommended use concentration for RBS™ 35 solution detergent (ref. 83461-5L) is 2% v/v in water.
83461
RBS™ 35 solution
concentrate
Synonyme(s) :
RBS™ 35 concentrate
147,00 $
About This Item
147,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
liquid
Impuretés
≤1% sodium hydroxide
pH
11.4-12.5(at 2% v/v in water)(lit.)
12.9-13.9(pure)(lit.)
Densité
1.10 g/mL at 20 °C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Efficient at low concentrations
- Alternative to solvents and sulfochromic acids
- No risk of calcium/magnesium deposits when diluted in tap water
- Biodegradable surfactant
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
What is the working dilution of RBS™ 35 solution detergent (ref. 83461-5L)?
1 answer-
Helpful?
-
-
¿Cuál es la dilución de trabajo del detergente RBS™ 35 solution (ref. 83461-5L)? Actualmente aplicamos una dilución de 20ml detergente/1.000ml Agua Purificada. Gracias.
1 answer-
The supplier recommends a working concentration of 2% v/v in water. Diluting 20 mL of this product in 1000 mL is appropriate.