Documents
1.04484
Supelco
Mercury(II) thiocyanate
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Mercury(II) thiocyanate, Mercury(II) rhodanide, Mercury(II) thiocyanate
About This Item
Formule linéaire :
Hg(SCN)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.75
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
209-773-0
Nomenclature NACRES :
NA.21
Agence
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.0% (complexometric)
Forme
solid
Puissance
46 mg/kg LD50, oral (Rat)
Résidus de calcination
≤0.05% (substances not reducing by formic acid)
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
Pf
165 °C (decomposition)
Température de transition
flash point 120 °C
Solubilité
0.7 g/L
Densité
3.71 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
750 kg/m3
Traces de cations
Fe: ≤0.002%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/4CHNS.Hg.2K/c4*2-1-3;;;/h4*3H;;;/q;;;;+2;2*+1/p-4
Clé InChI
HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J
Application
  • Spatial health risk assessments of nickel in the groundwater sources of a mining-impacted area: Mercury(II) thiocyanate may be used as a reagent in assessing heavy metal contamination, providing crucial data for environmental management and public health (Salehi et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Substances not reducing by formic acid (residue on ignition): ≤ 0.05 %
Corresponds to Reag. Ph Eur
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
248.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
120 °C - closed cup