Documents
82170
Supelco
(R)-Naproxen
pharmaceutical impurity standard
Synonyme(s) :
(R)-(−)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, Naproxen Impurity G, (2R)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (2R)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (R)-Naproxen
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC10H6CH(CH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Niveau de qualité
Famille d'API
naproxen
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -71±4°, c = 0.1 in chloroform
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤0.5% water
Pf
156-158 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m1/s1
Clé InChI
CMWTZPSULFXXJA-SECBINFHSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)