Principaux documents
80818
Supelco
(2S)-2-(5-Bromo-6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
pharmaceutical impurity standard
Synonyme(s) :
Naproxen Impurity C (PhEur), (αS)-5-Bromo-6-methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (2S)-2-(5-Bromo-6-methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (S)-5-Bromonaproxen
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H13BrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.16
Beilstein:
5278975
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Niveau de qualité
Famille d'API
naproxen
Essai
≥98.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D 46±4°, c = 1 in chloroform
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤0.5% water
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@H](C(O)=O)C1=CC2=CC=C(OC)C(Br)=C2C=C1
InChI
1S/C14H13BrO3/c1-8(14(16)17)9-3-5-11-10(7-9)4-6-12(18-2)13(11)15/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)/t8-/m0/s1
Clé InChI
JZRWXNBIQCMXSU-QMMMGPOBSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable