Principaux documents
712922
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Naproxen chloride
≥97.0%
Synonyme(s) :
(S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionyl chloride
5 G
196,00 $
196,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
196,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H13ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.70
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
196,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97.0% (GC)
≥97.0%
Forme
crystals
Activité optique
[α]/D +67.0±3.0°, c = 1 in methylene chloride
Groupe fonctionnel
acyl chloride
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(Cl)=O
InChI
1S/C14H13ClO2/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3/t9-/m0/s1
Clé InChI
UODROGXCIVAQDJ-VIFPVBQESA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable