Principaux documents
81268
Sigma-Aldrich
Poly(éthylène glycol)
Poly(ethylene glycol)
BioUltra, for molecular biology, 8,000
Synonyme(s) :
PEG
250 G
76,80 $
1 KG
258,00 $
5 KG
897,00 $
76,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
76,80 $
1 KG
258,00 $
5 KG
897,00 $
About This Item
Formule linéaire :
H(OCH2CH2)nOH
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
76,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
Molecular Biology
for molecular biology
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioUltra
Forme
powder
Poids mol.
Mr 7000-9000
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Pf
59-64 °C
Solubilité
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, colorless
Densité
1.0845 g/mL at 70 °C
1.0689 g/mL at 90 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.15
λ: 280 nm Amax: 0.10
Chaîne SMILES 
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Poly(ethylene glycol) (PEG) is a non-ionic hydrophilic polymer and is available in different molecular weights. It helps in the purification and crystal growth of proteins and nucleic acids. PEG and dextran together result in aqueous polymer two phase system, which is required for the purification of biological materials. PEG also interacts with cell membrane, thereby allowing cell fusion.[1][2]
Application
Poly(ethylene glycol) has been used as a virioplankton concentrating agent.[3][4] It has been used in the procedure involving ligation of 5′ mRNAs to RNA oligo linker.[5]
Autres remarques
Precipitant in the large-scale preparation of λgt10 bacteriophage[6]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review