Principaux documents
81260
Sigma-Aldrich
Poly(éthylène glycol)
average Mn 6,000, hydroxyl
Synonyme(s) :
PEG
1 KG
122,00 $
5 KG
498,00 $
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
122,00 $
5 KG
498,00 $
About This Item
Formule linéaire :
H(OCH2CH2)nOH
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Poly(éthylène glycol), average Mn 6,000
Forme
flakes
Niveau de qualité
Poids mol.
Mn 5,000-7,000
average Mn 6,000
pH
4.5-7.5
Pf
60-63 °C
Extrémité Ω
hydroxyl
Extrémité α
hydroxyl
Chaîne SMILES 
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le polyéthylène glycol (PEG) est un polymère hydrophile. Il peut être synthétisé facilement par polymérisation avec ouverture de cycle anionique de l′oxyde d'éthylène, pour obtenir toute une gamme de poids moléculaires et divers groupements terminaux. Lorsqu′il est réticulé sous forme de réseau, le PEG peut avoir une forte teneur en eau, formant ainsi un « hydrogel ». La formation de ces hydrogels peut être initiée soit par réticulation du PEG sous l′effet de rayonnements ionisants, soit par réticulation covalente de macromères de PEG dotés d′extrémités de chaîne réactives. Le PEG peut être utilisé dans les applications biologiques car il ne déclenche pas de réponse immunitaire.
Application
Il a été utilisé pour modifier des peptides et des protéines à usage thérapeutique afin d′accroître leur solubilité.
Des applications des hydrogels de PEG photopolymérisé émergent dans le domaine de la fabrication de barrières bioactives et immuno-isolantes pour l′encapsulation de cellules.[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Fahad Zadjali et al.
International journal of molecular sciences, 21(5) (2020-03-07)
The tuberous sclerosis complex (Tsc) proteins regulate the conserved mTORC1 growth regulation pathway. We identified that loss of the Tsc2 gene in mouse inner medullary collecting duct (mIMCD) cells induced a greater than two-fold increase in extracellular vesicle (EV) production
Su-Hwa You et al.
Veterinary microbiology, 234, 44-50 (2019-06-20)
Foot-and-mouth disease virus (FMDV) is the cause of an economically devastating disease in major cloven-hoofed livestock. Although type C foot-and-mouth disease (FMD) has not occurred anywhere worldwide since 2004, the antigen bank should be preserved in preparation for an unexpected
Ji Hyeon Hwang et al.
Journal of veterinary science, 20(3), e29-e29 (2019-06-05)
Vaccination is one of the most effective ways of controlling and preventing foot-and-mouth disease (FMD) outbreaks. The effective prevention of this disease requires the use of high-quality vaccines to meet the criteria that enable customers to use them simply. The
Joo-Hyung Choi et al.
Veterinary microbiology, 236, 108374-108374 (2019-09-11)
Foot-and-mouth disease (FMD) is a highly contagious disease and causes economic damage at a national level. In particular, the type O FMD virus (FMDV) is a serotype that causes FMD outbreaks most frequently in the world. In recent years, Southeast
Inga Laezer et al.
Reproduction (Cambridge, England), 159(4), 371-382 (2020-01-29)
In mammals, around the time of ovulation, the hormonal profile dynamically changes in synchrony with reproductive events occurring in the oviduct, that is, sperm arrival, fertilization, and early embryo development. Extracellular vesicles (EVs) have been recently recognized as key components
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf