797979
Hexamethylenetetramine
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.0%
Synonyme(s) :
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine, Urotropine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
anhydrous
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
Redi-Dri™
Essai
≥99.0%
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
770 °F
Résidus de calcination
≤0.1%
Perte
≤2.0% loss on drying
Couleur
white
Pf
280 °C (subl.) (lit.)
Solubilité
H2O: soluble
Traces de cations
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
Chaîne SMILES
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
Clé InChI
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
482.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
250 °C - closed cup
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.