Documents
79622-M
Sigma-Aldrich
Acide phosphorique
puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
Acide orthophosphorique
About This Item
Formule linéaire :
H3PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.00
Numéro Beilstein :
1921286
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Densité de vapeur
3.4 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Qualité
puriss. p.a.
crystallized
Pureté
≥99.0% (T)
Forme
crystalline
Impuretés
≤0.002% KMnO4-reducing matter (as O)
Point d'ébullition
158 °C (lit.)
Pf
~40 °C (lit.)
~40 °C
Solubilité
water: 850 g/L at 20 °C
Densité
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
Traces de cations
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Chaîne SMILES 
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
The product is crystalline phosphoric acid.
Application
Phosphoric acid has been employed as an oxidation reagent in a study.1 It may be used in the preparation of ammonium phosphate.
Autres remarques
L′acide phosphorique concentré est composé de H3PO4 à environ 85 % (aqueux).
Attention
product may become solid, becomes liquid on heating to 50°C
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)