79266
Trimethylphenylammonium hydroxide solution
~0.5 M (CH3)3N(OH)C6H5 in methanol, for GC derivatization, LiChropur™
Synonyme(s) :
Phenyltrimethylammonium hydroxide, TMAH
177,00 $
About This Item
177,00 $
Produits recommandés
Qualité
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
LiChropur™
Niveau de qualité
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
Concentration
~0.5 M (CH3)3N(OH)C6H5 in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.2% halides (as chloride)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[OH-].C[N+](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14N.H2O/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h4-8H,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
HADKRTWCOYPCPH-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles