298107
Platinum
gauze, 52 mesh, 99.9% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
gauze
Résistivité
10.6 μΩ-cm, 20°C
Taille des particules
52 mesh
Point d'ébullition
3827 °C (lit.)
Pf
1772 °C (lit.)
Densité
21.45 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Quantité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.