Principaux documents
78701
Supelco
Sclareol
reference material
Synonyme(s) :
(1R,2R,8aS)-Decahydro-1-(3-hydroxy-3-methyl-4-pentenyl)-2,5,5,8a-tetramethyl-2-naphthol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H36O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.50
Beilstein:
2054148
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Activité optique
[α]/D -28.0±3.0°, c = 1 in pyridine
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
pb
218-220 °C/19 mmHg (lit.)
Pf
95-100 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@](C)(O)[C@@H]2CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C20H36O2/c1-7-18(4,21)13-9-16-19(5)12-8-11-17(2,3)15(19)10-14-20(16,6)22/h7,15-16,21-22H,1,8-14H2,2-6H3/t15-,16+,18-,19-,20+/m0/s1
Clé InChI
XVULBTBTFGYVRC-HHUCQEJWSA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable