03642
α-Ionone
analytical standard
Synonyme(s) :
4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexenyl)-3-buten-2-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.497-1.502
n20/D 1.498 (lit.)
Point d'ébullition
259-263 °C (lit.)
Densité
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(=O)\C=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h6-8,12H,5,9H2,1-4H3/b8-7+
Clé InChI
UZFLPKAIBPNNCA-BQYQJAHWSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
244.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
118 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?