Principaux documents
Z654779
Sigma-Aldrich
IKA® VORTEX 3
vortex shaker, 230V, 1/pk
Synonyme(s) :
lab shakers, laboratory shakers, vortex shaker, vortexers
1 EA
1 120,00 $
1 EA
1 120,00 $
1 120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 120,00 $
1 EA
1 120,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103814
Nomenclature NACRES :
NB.73
1 120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Entrée CA/CC
230 V AC
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
IKA 3340000
Disponibilité
available only in EU
Paramètres
0-6 speed (display)
250-2500 min-1 speed
Larg. × Prof. × Haut.
127 mm × 149 mm × 136 mm
Diamètre
4 mm , obital
Poids
4.5 kg
Description générale
IKA® VORTEX 3
New vortex shaker suitable for short-time operation (touch function), activated by pressing shaker attachment or continuous operation.
Caractéristiques et avantages
  • Wide speed range, infinitely adjustable
  • Different applications thanks to 3 interchangeable attachments and 7 inserts (e.g. Eppendorf tubes, microtiter plates, Erlenmeyer flasks 250 mL etc.) Note: please order separately
  • Attachments securely click onto appliance in any position
  • Special strap (VG 3.36) ensures easy handling of round/Erlenmeyer flasks
  • Sturdy metal zinc die cast casing
  • Compact design
  • Short-time operation activated by pressing attachment (touch function)
  • Stable at high speeds thanks to special feet (silicon base with ultra high vibration damping)
  • Eccentric with ball bearings
  • Suitable for continuous operation with low self heating thanks to self ventilation of motor
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Questions
  1. Is this supplied with a UK plug?
    1 answer
    1. The product comes with a UK plug and is only available in the EU.