77374
Petroselinic acid
analytical standard
Synonyme(s) :
5-Heptadecylene-1-carboxylic acid, 6-Octadecylenic acid, cis-6-Octadecenoic acid, C18:1n-12
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCC\C=C/CCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h12-13H,2-11,14-17H2,1H3,(H,19,20)/b13-12-
Clé InChI
CNVZJPUDSLNTQU-SEYXRHQNSA-N
Application
Produits recommandés
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable