30570
Decane
≥95%
Synonyme(s) :
n-Decane
227,00 $
About This Item
227,00 $
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.9 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 16.5 °C)
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
Essai
≥95%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
410 °F
Limite d'explosivité
2.6 %
Indice de réfraction
n20/D 1.411 (lit.)
n20/D 1.412
pb
170.0-182.0 °C
174 °C (lit.)
Pf
−30 °C (lit.)
Densité
0.730 g/mL at 20 °C
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Clé InChI
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46.0 °C - closed cup