74701
Methyl octacosanoate
analytical standard
Synonyme(s) :
Octacosanoic acid methyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
67-69 °C
Format
neat
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C29H58O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29(30)31-2/h3-28H2,1-2H3
Clé InChI
ZKHOYAKAFALNQD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Produits recommandés
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?