Principaux documents
52203
Supelco
Methyl hexacosanoate
analytical standard
Synonyme(s) :
Hexacosanoic acid methyl ester
100 MG
392,00 $
392,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
392,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)24COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.72
Beilstein:
1800770
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
392,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
63-66 °C
Format
neat
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C27H54O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27(28)29-2/h3-26H2,1-2H3
Clé InChI
VHUJBYYFFWDLNM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Methyl hexacosanoate is a compound, which can be isolated from lingwu bituminous coal.[1]
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Produits recommandés
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Raizi.R.M and Gupta R
Coal Production and Processing Technology (2015)
Karlheinz Grillitsch et al.
Biochimica et biophysica acta, 1838(7), 1889-1897 (2014-04-01)
Despite similarities of cellular membranes in all eukaryotes, every compartment displays characteristic and often unique features which are important for the functions of the specific organelles. In the present study, we biochemically characterized the plasma membrane of the methylotrophic yeast