74103
Triacetin
analytical standard
Synonyme(s) :
1,2,3-Triacetoxypropane, 1,2,3-Triacetylglycerol, Glyceryl triacetate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
7.52 (vs air)
Pureté
≥99.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
809 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.3% water
Indice de réfraction
n20/D 1.429-1.432
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
Point d'ébullition
258 °C (lit.)
Pf
3 °C (lit.)
Densité
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
280.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?