73660
2-Nitrophényl β-D-galactopyranoside
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
o-Nitrophényl β-D-galactopyranoside, ONPG
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −70±1°, c = 1% in H2O
Solubilité
hot water: 0.2 g/10 mL, clear, slightly yellow to deep greenish-yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
Clé InChI
KUWPCJHYPSUOFW-YBXAARCKSA-N
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable