72405
1,2-Dimethoxyethane
analytical standard
Synonyme(s) :
Monoglyme
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.1 (20 °C, vs air)
Pression de vapeur
48 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.7% (GC)
Température d'inflammation spontanée
396 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Contient
~0.01% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Limite d'explosivité
10.4 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.379 (lit.)
n20/D 1.380
Point d'ébullition
85 °C (lit.)
Pf
−58 °C (lit.)
Densité
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
En option
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
41.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?