MilliporeSigma
Passer à
71663
Phosphate de sodium dibasic dodecahydrate
tested according to Ph. Eur.
Synonyme(s) :
Phosphate de sodium secondaire, Hydrogénophosphate de disodium dodecahydrate, Hydrogénophosphate disodique dodecahydrate, Phosphate disodique
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 kg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
172,00 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
Na2HPO4 · 12H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.14
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-448-7
MDL number:
172,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
agency
tested according to Ph. Eur.
Quality Segment
assay
98.5-102.5%
form
crystalline
solubility
water: ~35.8 g/L at 20 °C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Application
  • The gelation behavior of thiolated citrus high-methoxyl pectin induced by sodium phosphate dibasic dodecahydrate.: This research explores how sodium phosphate dibasic dodecahydrate influences the gelation properties of thiolated citrus pectin, showcasing potential applications in food science and pharmaceuticals for controlled gelation processes (Chen J et al., 2022).
  • Use of cellulose nanofibril (CNF)/silver nanoparticles (AgNPs) composite in salt hydrate phase change material for efficient thermal energy storage.: Demonstrates the utility of sodium phosphate dibasic dodecahydrate in enhancing the performance of phase change materials, which are critical for energy storage systems, indicating its role in improving thermal energy storage efficiency (Shen Z et al., 2021).
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
71649716501.06579
assay
98.5-102.5%
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
99.0-102.0% (alkalimetric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
crystalline
form
crystals
form
crystals
form
solid
solubility
water: ~35.8 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble 35.8 g/L at 20 °C
solubility
218 g/L
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe