Principaux documents
71241
Sigma-Aldrich
Chlorure d′oxalyle
puriss., ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Dichlorure d'éthanedioyle
About This Item
Formule linéaire :
ClCOCOCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.93
Beilstein:
1361988
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Densité de vapeur
4.4 (vs air)
Pression de vapeur
150 mmHg ( 20 °C)
Qualité
puriss.
Essai
≥99.0% (GC)
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
pb
62-65 °C (lit.)
Pf
−10-−8 °C (lit.)
Densité
1.5 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6
Clé InChI
CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Application
Réactif impliqué dans :
  • Synthèse d′ynones et d′ynediones N-hétérocycliques, servant à activer des acides carboxyliques
  • Chloration et halogénation
  • Cycloadditions [3+2] à trois composants
  • Réactions avec des organostannanes
  • Synthèse de cyclopenténones
  • Carbonylations, utilisées comme synthon carbonylé
Remplacé(e)(s) par