Principaux documents
491454
Sigma-Aldrich
2-Naphthol-1,3,4,5,6,7,8-d7
97 atom % D
250 MG
396,00 $
396,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
250 MG
396,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10D7HO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
396,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
97 atom % D
Forme
solid
pb
285-286 °C (lit.)
Pf
120-122 °C (lit.)
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
Clé InChI
JWAZRIHNYRIHIV-GSNKEKJESA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable