69710
Methyl violet
for microscopy (Bact., Bot., Hist.), indicator (pH 0.1-2.0), mixture of polymethylated pararosaniline hydrochlorides
Synonyme(s) :
Methyl violet 2B, Basic Violet 1
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for microscopy (Bact., Bot., Hist.)
indicator (pH 0.1-2.0)
Niveau de qualité
Forme
powder or crystals
Couleur
green to very dark green
pH
1-2
Pf
137 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
ethanol and water: 0.01 g/10 mL
εmax
≥1500 at 579-589 nm in 50% ethanol
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cl.C\N=C1/C=C\C(C=C1)=C(/c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C24H27N3.ClH/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5;/h6-17H,1-5H3;1H
Clé InChI
JFTBTTPUYRGXDG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?