Principaux documents
1.01408
Supelco
Crystal violet (C.I. 42555)
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Crystal violet (C.I. 42555), Hexamethylenepararosaniline chloride, Gentian violet (C.I. 42555), Hexamethyl-p-rosanilinium, Methyl violet 10 B
25 G
119,00 $
100 G
415,00 $
1 KG
2 970,00 $
119,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
119,00 $
100 G
415,00 $
1 KG
2 970,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H30ClN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
407.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116130
Numéro de classement CE :
208-953-6
Nomenclature NACRES :
NA.21
119,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Crystal violet (C.I. 42555), indicator ACS,Reag. Ph Eur
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Forme
solid
Puissance
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
Composition
dye content, ≥90% spectrophotometric assay (calc. on dried substance)
Impuretés
<0.10% Michler′s ketone
Perte
≤7.5% loss on drying, 110°C, 4 h
pH
2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
189-194 °C
Solubilité
10 g/L
Densité
1.19 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
220‑400 kg/m3
λmax
589-594 nm in water
Rapport des absorbances
0.98-1.20 (Ratio, E (lambdamax - 15 nm)/E (lambdamax +  15 nm))
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].N(C)(C)c1ccc(cc1)[C+](c3ccc(cc3)N(C)C)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Dye content (spectrophotometrically; calc. on dried substance): ≥ 90.0%
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorbance characteristics (Ratio,E (λmax - 15 nm)/E (λmax +  15 nm)): 0.98 - 1.20
Absorption maximum λmax. (water): 589 - 594 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.002 g/l; water): 2000 - 2450
TLC-Test: passes test
Michler`s ketone: <0.10%
Loss on drying (110 °C, 4 h): ≤ 7.5%
Suitability as indicator (ACS): passes test
Suitability as indicator (Reag. Ph. Eur.): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable