Documents
68119
Supelco
Butyl propionate
analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CO2(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Pureté
≥97.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
799 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
Point d'ébullition
145 °C/756 mmHg (lit.)
Densité
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
BTMVHUNTONAYDX-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
100.4 °F
Point d'éclair (°C)
38 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)