Principaux documents
57649
Boucle d'échantillonnage pour injecteur, modèles 9010, 9125 et 9725
volume 5 mL, PEEK
1 EA
450,00 $
450,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
450,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
450,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PEEK
D.E.
1.6 mm
1/16 in.
Volume
5 mL
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis