A6141
Ammonium bicarbonate
ReagentPlus®, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Ammonium hydrogen carbonate
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.7 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
513 hPa ( 50 °C)
67.1 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99.0%
Forme
powder or crystals
pH
7-8.5 (25 °C, 79.1 g/L)
Chaîne SMILES
N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.H3N/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);1H3
Clé InChI
ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- To derivatize histone proteins from human monocyte-derived macrophages (MDM) by propionylation.
- Destaining of silver-stained proteins in polyacrylamide gel bands during the peptide mass profiling using a mass spectrometer.
- Digestion of proteins isolated from Xenopus egg extracts in coomassie blue-stained gel bands during the analysis of microtubule-binding proteins.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1