63908
Mesitylene
analytical standard
Synonyme(s) :
1,3,5-Trimethylbenzene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Pression de vapeur
14 mmHg ( 55 °C)
2.49 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥99.8% (GC)
Température d'inflammation spontanée
1022 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
0.88-6.1 %, 100 °F
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.499 (lit.)
n20/D 1.499
Point d'ébullition
163-166 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Densité
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
122.0 °F
Point d'éclair (°C)
50 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?