Documents
62963
Sigma-Aldrich
L-α-Lysophosphatidylcholine
from soybean, ≥98.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
Synonyme(s) :
3-sn-Lysophosphatidylcholine, L-α-Lysolecithin
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51321705
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
soybean
Niveau de qualité
Description
zwitterionic
Pureté
≥98.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
Concentration
10 mg/mL in chloroform
Densité
1.47 g/mL at 20 °C (lit.)
Type de lipide
phosphoglycerides
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Autres remarques
primarily C18 unsaturated fatty acids
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)