62120
(R)-(+)-Limonène
purum, ≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(+)-p-Mentha-1,8-diène, (+)-Carvène, (R)-4-Isopropényl-1-méthyl-1-cyclohexène
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.7 (vs air)
Pression de vapeur
<3 mmHg ( 14.4 °C)
Qualité
purum
Essai
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +112±3°, c = 10% in ethanol
Limite d'explosivité
6.1 %
Indice de réfraction
n20/D 1.473 (lit.)
n20/D 1.473
pb
176-177 °C (lit.)
Densité
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
Clé InChI
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Chromatograms
suitable for GCActive Filters