55769
Linolelaidic acid solution
~250 mg/mL in ethanol, analytical standard
Synonyme(s) :
trans-9,trans-12-Octadecadienoic acid solution, Linoelaidic acid solution
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
~250 mg/mL in ethanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
single component solution
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6+,10-9+
Clé InChI
OYHQOLUKZRVURQ-AVQMFFATSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C