55549
14-Deoxy-11,12-didehydroandrographolide
analytical standard
Synonyme(s) :
3-[(1E)-2-[(1R,4aS,5R,6R,8aR)-Decahydro-6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-5,8a-dimethyl-2-methylene-1-naphthalenyl]ethenyl]- 2(5H)-furanone, ent-(3β,11E)-3,19-Dihydroxy-8(17),11,13-labdatrien-16,15-olide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
C[C@@]1(CO)[C@H](O)CC[C@]2(C)[C@@H]1CCC(=C)[C@H]2\C=C\C3=CCOC3=O
InChI
1S/C20H28O4/c1-13-4-7-16-19(2,10-8-17(22)20(16,3)12-21)15(13)6-5-14-9-11-24-18(14)23/h5-6,9,15-17,21-22H,1,4,7-8,10-12H2,2-3H3/b6-5+/t15-,16+,17-,19+,20+/m1/s1
Clé InChI
XMJAJFVLHDIEHF-CRBRZBHVSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?