Principaux documents
PHL84210
14-Deoxyandrographolide
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H30O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O1CC=C(C1=O)CC[C@H]2[C@]3([C@@H]([C@@]([C@@H](CC3)O)(CO)C)CCC2=C)C
Clé InChI
GVRNTWSGBWPJGS-YSDSKTICSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3