55417
1,2-propanediol
analytical reference material
Synonyme(s) :
Propylène glycol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical reference material
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.62 (vs air)
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥98.5% (qNMR)
≥99.5% (GC)
Température d'inflammation spontanée
779 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
12.5 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.5% water
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.432-1.434
Point d'ébullition
187 °C (lit.)
Pf
−60 °C (lit.)
Densité
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)