Principaux documents
551325
Supelco
3-Heptanone solution
NMR reference standard, 1% in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
NMR reference standard
analytical standard
Niveau de qualité
Concentration
1% in chloroform-d (99.8 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
5 mm × 8 in.
Format
single component solution
Chaîne SMILES 
CCCCC(=O)CC
InChI
1S/C7H14O/c1-3-5-6-7(8)4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
NGAZZOYFWWSOGK-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
1H App test
Quantité
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable