Documents
53729
SAFC
Cysteamine hydrochloride
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
β-Mercapto­ethylamine hydrochloride, 2-Amino­ethane­thiol hydrochloride, 2-Mercapto­ethyl­amine hydrochloride, Decarboxy­cysteine hydrochloride, Thio­ethanol­amine hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
HSCH2CH2NH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.61
Numéro Beilstein :
3590083
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Forme
solid
Niveau de qualité
Concentration
30.6-31.80 % (w/w) (AT)
Impuretés
residual solvents (tert.-butylmethyl ether)
≤10 ppm heavy metals (sum of Ag, As, Bi, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn)
≤2.0% cystamine (GC, rel.)
≤5000 mg/kg residual solvents (ethanol)
Perte
≤1.0% loss on drying
Pf
67-71 °C
Traces de cations
As: ≤1.5 ppm
Cd: ≤0.2 ppm
Co: ≤0.5 ppm
Cu: ≤30 ppm
Hg: ≤0.3 ppm
Li: ≤25 ppm
Ni: ≤2 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
Sb: ≤9 ppm
V: ≤1 ppm
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
Clé InChI
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
purity (GC): ≥98.0 area %
solubility: colorless, clear (≤3.5 NTU), 3.408 g in 30 mL H2O (1M)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)