426717
Poly(ethylene-co-acrylic acid)
acrylic acid 5 wt. %, beads
About This Item
Produits recommandés
Description
drop point 105 °C Mettler
Forme
beads
Composition
acrylic acid, 5 wt. %
Dureté
≤2.5 dmm (ASTM D 5, 25 °C)
Viscosité
575 cP(145 °C, Brookfield)(lit.)
Indice d'acide
37‑44 mg KOH/g
Température de transition
Tm 99-101 °C
Densité
0.93 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
C=C.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H4/c1-2-3(4)5;1-2/h2H,1H2,(H,4,5);1-2H2
Clé InChI
QHZOMAXECYYXGP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable