50111
Piperidine
puriss. p.a., ≥99.0% (GC/T)
Synonyme(s) :
Hexahydropyridine
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
23 mmHg ( 20 °C)
Qualité
puriss. p.a.
Essai
≥99.0% (GC/T)
Forme
liquid
Technique(s)
GC/GC: suitable
Impuretés
≤0.3% pyridine (GC)
≤0.3% water
Résidus d'évap.
≤0.02%
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.453
pb
106 °C (lit.)
Pf
−13 °C (lit.)
Densité
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Chaîne SMILES
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
Clé InChI
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup