571261
Piperidine
biotech. grade, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Hexahydropyridine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
biotech. grade
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
23 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Technique(s)
DNA sequencing: suitable
Impuretés
<0.3% water
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
Point d'ébullition
106 °C (lit.)
106 °C
Pf
−13 °C (lit.)
Solubilité
organic solvents: soluble(lit.)
water: miscible(lit.)
Densité
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
λ
1 cm path, H2O reference
Absorption UV
λ: 290 Amax: <1.000
λ: 370 Amax: <0.050
Chaîne SMILES
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
Clé InChI
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup