Principaux documents
47885
Sigma-Aldrich
Fumaraldehyde bis(dimethyl acetal)
technical, ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
trans-1,1,4,4-Tetramethoxy-2-butene
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2CHCH=CHCH(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.21
Beilstein:
1723349
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Essai
≥90% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
n20/D 1.429
pb
100-103 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(OC)\C=C\C(OC)OC
InChI
1S/C8H16O4/c1-9-7(10-2)5-6-8(11-3)12-4/h5-8H,1-4H3/b6-5+
Clé InChI
ZFGVCDSFRAMNMT-AATRIKPKSA-N
Autres remarques
Starting material for preparing the unstable mono-acetal, a versatile building block; Synthesis of chiral cyclic N,O-acetals employed in asymmetric reactions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Tetrahedron, 44, 5929-5929 (1988)
G.M. Coppola
Synthesis, 1021-1021 (1984)
S. Cardani et al.
Tetrahedron, 44, 5563-5563 (1988)
R. Gree et al.
Tetrahedron Letters, 27, 4983-4983 (1986)