Principaux documents
8.14637
Sigma-Aldrich
Methanesulfonic acid
(70% solution in water) for synthesis
250 ML
56,40 $
1 L
181,00 $
56,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
56,40 $
1 L
181,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
56,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
1158 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
-60 °C
Densité
1.35 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): 69.0 - 71.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.350 - 1.360
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1