Principaux documents
46360
Sigma-Aldrich
Flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
FAD, FAD-Na2, Riboflavin 5′-adenosine diphosphate disodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H31N9Na2O15P2 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
829.51 (anhydrous basis)
Beilstein:
5326842
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥90% (HPLC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[H]O[H].Cc1cc2N=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]4O[C@H]([C@H](O)[C@@H]4O)n5cnc6c(N)ncnc56)c2cc1C
InChI
1S/C27H33N9O15P2.2Na.H2O/c1-10-3-12-13(4-11(10)2)35(24-18(32-12)25(42)34-27(43)33-24)5-14(37)19(39)15(38)6-48-52(44,45)51-53(46,47)49-7-16-20(40)21(41)26(50-16)36-9-31-17-22(28)29-8-30-23(17)36;;;/h3-4,8-9,14-16,19-21,26,37-41H,5-7H2,1-2H3,(H,44,45)(H,46,47)(H2,28,29,30)(H,34,42,43);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t14-,15+,16+,19-,20+,21+,26+;;;/m0.../s1
Clé InChI
GXTPHHZYFMAGLX-UJXBNFGUSA-L
Application
Flavin adenine dinucleotide (FAD) is used as a redox cofactor (electron carrier) by flavoproteins including succinate dehydrogenase (complex), α-ketoglutarate dehydrogenase, apoptosis-inducing factor 2 (AIF-M2, AMID), folate/FAD-dependent tRNA methyltransferases, and N-hydroxylating flavoprotein monooxygenases. FAD is a component of the pyruvate dehydrogenase complex.
Autres remarques
Review[1]
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Flavin coenzymes: At the crossroads of biological redox chemistry.
C. Walsh
Accounts of Chemical Research, 13, 148-148 (1980)