46212
3-Methyl-2-butanone
analytical standard
Synonyme(s) :
Isopropyl methyl ketone, Methyl isopropyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Pureté
98-100%
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.388 (lit.)
Point d'ébullition
94-95 °C (lit.)
Pf
−92 °C (lit.)
Densité
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)C(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-4(2)5(3)6/h4H,1-3H3
Clé InChI
SYBYTAAJFKOIEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
30.2 °F
Point d'éclair (°C)
-1 °C