45778
1,2-Dihydronaphthalene
analytical standard
Synonyme(s) :
Dialin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.582 (lit.)
Point d'ébullition
89 °C/16 mmHg (lit.)
Pf
−8 °C (lit.)
Densité
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
C1Cc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C10H10/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-3,5-7H,4,8H2
Clé InChI
KEIFWROAQVVDBN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter