Principaux documents
44542
Supelco
γLactone γ-nonanoïque
analytical standard
Synonyme(s) :
Aldéhyde de noix de coco
1 ML
156,00 $
156,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
156,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
156,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Qualité
analytical standard
Essai
≥98.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.446-1.450
n20/D 1.447 (lit.)
pb
121-122 °C/6 mmHg (lit.)
Densité
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-4-5-8-6-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
Clé InChI
OALYTRUKMRCXNH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
γ-Nonalactone is a flavor volatile compound, belonging to the group of lactones and is one of the minor chiral compound present in vanilla.[1]
Application
γ-Nonalactone may be used as an analytical reference standard for the identification and quantification of the analyte in freshly cooked non-scented rice using modified headspace solid-phase microextraction (SPME) method followed by gas chromatography-olfactometry (GC-O) analysis and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
258.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
126 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Screening for gamma-nonalactone in the headspace of freshly cooked non-scented rice using SPME/GC-O and SPME/GC-MS
Zheng Z, et al.
Molecules (Basel), 14(8), 2927-2934 (2009)
Medicinal and Aromatic Plants - Industrial Profiles
Vanilla (2010)