431400
Phosphomolybdic acid hydrate
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Molybdophosphoric acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Impuretés
≤0.01% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
Densité
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.025%
Traces de cations
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤0.005%
NH4+: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.005%
Chaîne SMILES
O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Clé InChI
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Catalysts for the nitration of aromatic compounds
- Highly dispersed MoOx/CNTs (carbon nanotubes) as a support for Pt catalysts
- Reduced molybdophosphate mixed-valence Keggin clusters
- Polyoxometalate (POM) hybrid materials based on Keggin polyanion building blocks
- Luminescent Langmuir-Blodgett films
- Anchored Wilkinson catalyst
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?