319279
Acide phosphomolybdique solution
20 wt. % in ethanol
Synonyme(s) :
Molybdophosphoric acid
72,70 $
About This Item
72,70 $
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Concentration
20 wt. % in ethanol
Densité
0.94 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Clé InChI
DHRLEVQXOMLTIM-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12.8 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter